주요 문서
SY3432447864
Synthonix Corporation
7-Iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.02
MDL number:
Iupac Name
7-iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI key
LBYJLCPQLCSRHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12677.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12677.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)