주요 문서
SY3432447760
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.69
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-3-15-10-7(6-14-15)9(12)8(5-13-10)11(16)17-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
RCQMGWFLFNPCJC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12569.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)