주요 문서
SY3432447579
Synthonix Corporation
Methyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-8-3-6(4-9-5)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
XGWMLJAOJOALRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12380.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12380.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)