주요 문서
SY3428348678
Synthonix Corporation
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7/h8H,1-6H2
InChI key
WZFOPYGRZNUWSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/12040.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12040.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)