주요 문서
SY3428348656
Synthonix Corporation
Ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.24
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-2-13-9(11)8-7-10(8)3-5-12-6-4-10/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
YMFHJKPSMOGHHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11553.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11553.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)