주요 문서
SY3428347939
Synthonix Corporation
6-Fluoronicotinimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.59
MDL number:
Iupac Name
6-fluoronicotinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN3.ClH/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9;/h1-3H,(H3,8,9);1H
InChI key
QDOFLLXAEGTQSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10578.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10578.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)