주요 문서
SY3428347927
Synthonix Corporation
tert-Butyl ethyl oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
Iupac Name
1-tert-butyl 2-ethyl oxalate
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-5-11-6(9)7(10)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
ZFGBGKKWENABEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/12156.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12156.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)