주요 문서
SY3428347905
Synthonix Corporation
Ethyl trans-1-Boc-4-hydroxypyrrolidine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.3
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-ethyl (3R,4S)-4-hydroxypyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO5/c1-5-17-10(15)8-6-13(7-9(8)14)11(16)18-12(2,3)4/h8-9,14H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
JHBUFXKTKCCCKA-RKDXNWHRSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/11640.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11640.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)