주요 문서
SY3428347819
Synthonix Corporation
(2R)-1,4-Dioxane-2-methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
MDL number:
Iupac Name
(R)-(1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-3-5-4-7-1-2-8-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
LPQNAKGJOGYMDZ-NUBCRITNSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11964.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11964.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)