주요 문서
SY3428347817
Synthonix Corporation
1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.02
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O/c1-3(11)4-2-9-6(8)10-5(4)7/h2H,1H3
InChI key
LQPFSUBPAKSGQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11958.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11958.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)