주요 문서
SY3428347685
Synthonix Corporation
2,7-Diaza-spiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester 9-ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.38
MDL number:
Iupac Name
2-tert-butyl 9-ethyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H26N2O4/c1-5-20-12(18)11-8-16-9-15(11)6-7-17(10-15)13(19)21-14(2,3)4/h11,16H,5-10H2,1-4H3
InChI key
LKKYIMUKDUHHII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10630.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10630.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)