주요 문서
SY3428347659
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-12(5-7-14)8-13-9-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI key
NRADOPGBTAJXKB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/10252.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10252.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)