주요 문서
SY3428347564
Synthonix Corporation
4-(cyclopropanesulfonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.26
MDL number:
Iupac Name
4-(cyclopropylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c10-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)9-5-6-9/h1-4,9H,5-6,10H2
InChI key
JRPZKEUELSTMFP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/11050.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11050.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)