주요 문서
SY3428347494
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-iodopyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.43
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-5-iodopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2ClIN2/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H
InChI key
BIWOQXBVRYUITN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10398.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10398.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)