주요 문서
SY3428347397
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.15
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O/c13-10-4-3-5-11-9(10)8-14-15(11)12-6-1-2-7-16-12/h3-5,8,12H,1-2,6-7H2
InChI key
SSJAOWRBTUOVMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11487.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11487.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)