주요 문서
SY3428347395
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-oxa-spiro[3.3]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.04
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4H2
InChI key
XKOKPSLLDKSYFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11409.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11409.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)