주요 문서
SY3428347258
Synthonix Corporation
7-Bromo-4-chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.47
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-3-1-9-6(8)5-4(3)10-2-11-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
USTMRSIXVJVNOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10380.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10380.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)