주요 문서
SY3428347240
Synthonix Corporation
2-Bromobenzylhydrazine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.99
MDL number:
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.2ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;;/h1-4,10H,5,9H2;2*1H
InChI key
MQFQSVZYPCIEIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10205.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10205.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)