주요 문서
SY3428347199
Synthonix Corporation
3-Amino-3-oxetanemethanamine oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
Iupac Name
3-(aminomethyl)oxetan-3-amine oxalate
Inchi Code
1S/C4H10N2O.C2H2O4/c5-1-4(6)2-7-3-4;3-1(4)2(5)6/h1-3,5-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
ROZDRMGAUJSRDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11911.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11911.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)