주요 문서
SY3397819314
Synthonix Corporation
5-Amino-1-tosyl-1H-pyrazolo-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.29
MDL number:
Iupac Name
5-amino-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N4O2S/c1-8-2-4-10(5-3-8)18(16,17)15-11(13)9(6-12)7-14-15/h2-5,7H,13H2,1H3
InChI key
IOVAWZLOAGNYBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10027.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10027.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)