주요 문서
SY3397819306
Synthonix Corporation
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.22
MDL number:
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO5/c12-8-1-2-9(13)11(8)16-10(14)7-3-5-15-6-4-7/h7H,1-6H2
InChI key
NNOVNCLITMBYRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10022.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10022.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)