주요 문서
SY3394381396
Synthonix Corporation
1-(4-Ethynylphenyl)sulfonylpiperazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.78
MDL number:
Iupac Name
1-((4-ethynylphenyl)sulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S.ClH/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)17(15,16)14-9-7-13-8-10-14;/h1,3-6,13H,7-10H2;1H
InChI key
AFOATJMBRHOOPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9207.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9207.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)