주요 문서
SY3390162438
Synthonix Corporation
3-(4-Methoxyphenyl)oxetane-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)11(10(12)13)6-15-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
BCONDYAMTZSZNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8571.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/8571.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)