주요 문서
SY3390162408
Synthonix Corporation
3-Ethynyl-3-methyloxetane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
Iupac Name
3-ethynyl-3-methyloxetane
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-3-6(2)4-7-5-6/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
MFMBEVUFBLJCBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/8355.html
픽토그램
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8355.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)