주요 문서
SY3390162286
Synthonix Corporation
4-Oxazolemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.09
MDL number:
Iupac Name
1,3-oxazol-4-ylmethanol
Inchi Code
1S/C4H5NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h2-3,6H,1H2
InChI key
BKHIXCNJVHVHAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7923.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7923.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)