주요 문서
SY3390162214
Synthonix Corporation
1-Boc-3-bromoazetidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.11
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
RUTPPPNQDPSSBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7997.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7997.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)