주요 문서
SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7503.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)