주요 문서
SY3390162031
Synthonix Corporation
trans-3-(Cbz-amino)cyclobutanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.27
MDL number:
Iupac Name
3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-11(7-10)14-13(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-,11-
InChI key
OBTCPLYMKZBZTO-XYPYZODXSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/7955.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7955.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)