주요 문서
SY3390161616
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloroquinazoline-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.63
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-chloro-8-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-9(14)7-4-2-3-6-5-12-10(11)13-8(6)7/h2-5H,1H3
InChI key
UGPLUBNCOISIQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7639.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7639.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)