주요 문서
SY3390161608
Synthonix Corporation
2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.18
MDL number:
Iupac Name
2-(1-methyl-3-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-4-6(5-7)2-3-8/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI key
XUCLCYHNWRAQJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/7516.html
픽토그램
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7516.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)