주요 문서
SY3371478965
Synthonix Corporation
4-(Phenylthio)-2(5H)-furanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.24
MDL number:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10-6-9(7-12-10)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI key
CQRLKSIDKBTDRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5649.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5649.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)