주요 문서
SY3371478842
Synthonix Corporation
(R)-Pyrrolidine-3-carboxamide Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.61
MDL number:
Iupac Name
(3R)-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-1-2-7-3-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
GCPFRHSIYOIWDY-PGMHMLKASA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0296.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)