주요 문서
SY3371478820
Synthonix Corporation
2-Pyrazinecarboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
108.1
MDL number:
Iupac Name
2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
InChI key
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0148.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0148.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)