Iupac Name
methyl 4-oxotetrahydro-3-furancarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
FCUDJBUBWCJOLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/1625.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1625.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.