주요 문서
SY3371477851
Synthonix Corporation
1-(2-Ethoxyethynyl)cyclopentanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
Iupac Name
1-(ethoxyethynyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-11-8-7-9(10)5-3-4-6-9/h10H,2-6H2,1H3
InChI key
KMJASHPACNLBOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7002.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7002.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)