주요 문서
SY3371477847
Synthonix Corporation
Ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.2
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-8-5(7)3-4(6)9/h2-3H2,1H3,(H2,6,9)
InChI key
IBHOWDPRDYMIMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/6802.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6802.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)