주요 문서
SY3371477777
Synthonix Corporation
3-Ethylthiophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.05
MDL number:
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI key
CZODYJDCHKOBID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3165.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3165.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)