주요 문서
SY3371477595
Synthonix Corporation
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(8-13)6-12-7-11/h12H,4-8H2,1-3H3
InChI key
BGUYAMZPJMTFRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5980.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5980.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)