주요 문서
SY3371477507
Synthonix Corporation
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.08
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-8-4-7-5-9-3-6(1)7;;/h1-2,4,9H,3,5H2;2*1H
InChI key
GXQCGPVEDZFCGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3869.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3869.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)