주요 문서
SY3371477376
Synthonix Corporation
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-4-7(6(2)10)9(3)8-5/h4H,1-3H3
InChI key
GQDPHXPGTIMNQR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1042.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1042.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)