주요 문서
SY3371477251
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-6-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.6
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-6-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-7-3-6(4-11)1-2-8(7)12-5-13-9/h1-3,5H
InChI key
PQJUTOVJNYMGFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5684.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5684.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)