주요 문서
SY3371476986
Synthonix Corporation
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
InChI key
CBHXTZKXDLDMJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0449.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0449.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)