주요 문서
SY3371476937
Synthonix Corporation
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.57
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-6-5-4(1-2-8-5)9-3-10-6/h1-3,8H
InChI key
ZGJDDWOXVGDTSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0045.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0045.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)