주요 문서
SY3371476589
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
WULVUFYZVYHTFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5045.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/5045.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)