주요 문서
SY3371476562
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.15
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-6-4-5-9(13)8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3
InChI key
OFVPGIHEBLOESV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4905.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4905.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)