주요 문서
SY3371476560
Synthonix Corporation
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.05
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11BrO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
HFTQXLCZRCQAAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
92%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/4889.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4889.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)