주요 문서
SY3371476305
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-hydroxymethylisoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.99
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-5-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNO2/c5-4-1-3(2-7)8-6-4/h1,7H,2H2
InChI key
IPMKBMJCEWOFOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2177.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/2177.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)