주요 문서
SY3371476240
Synthonix Corporation
7-Boc-2-chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.73
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5,8-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-5-4-8-6-14-10(13)15-9(8)7-16/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
KIYPBPWOWVKRDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/1793.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1793.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)