주요 문서
SY3371476232
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.04
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(8(12)13)11-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
IQVZPISNPRYBGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1669.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1669.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)