주요 문서
SY3371475945
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-8(7-11)4-5-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PIEFOIGZJZFQQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0298.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0298.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)